Learn More
Fisherbrand™ Réservoir en acier inoxydable, 5L
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
À utiliser avec Fisherbrand™ Électrocardiographe numérique.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 5 l |
| Dimensions (P x L x H) | 410 x 410 x 330 mm |