Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Tank, 38L
For water bath.
Marque:  Fisherbrand™ 17245556
207.73 EUR valable jusqu'au 2025-01-17
Utilisez le code promo "21645" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17245556
  • 1700.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
For use with Fisherbrand™ Digital Heating Circulator.
Spécification
Spécification
38 L
410 x 860 x 410 mm