Learn More
HUBER Cuve en acier inox
Click to view available options
Capacité (métrique):
22 L
30 l
40 l
50 l
60 L
70 L
80 L
100 L
150 L
200 L
250 L
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
Construction similaire aux cuves de la page 173 du catalogue 2009, Intérieur et extérieur en acier inox, isolation 25mm, maxi +150°C, Les dimensions mentionnées ci-dessous sont internes
Spezifikation
Spezifikation
| Capacité (métrique) | 80 L |
| Type | Réservoir |
| Matériau | Acier inoxydable |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur