Description
Construction similaire aux cuves de la page 173 du catalogue 2009, Intérieur et extérieur en acier inox, isolation 25mm, maxi +150°C, Les dimensions mentionnées ci-dessous sont internesSpécification
22 L | |
Cuve en acier inox | |
230 V |
de 20°C à 150°C | |
230 V/50 Hz | |
50 Hz |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
HUBER Cuve en acier inox > Volume : 22 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu