Learn More
HUBER Cuve en acier inox
Code produit. 10304585
Click to view available options
Capacité (métrique):
22 L
30 l
40 l
50 l
60 L
70 L
80 L
100 L
150 L
200 L
250 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10304585
Marque: HUBER 6055
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Construction similaire aux cuves de la page 173 du catalogue 2009, Intérieur et extérieur en acier inox, isolation 25mm, maxi +150°C, Les dimensions mentionnées ci-dessous sont internes
Spécification
Capacité (métrique) 30 l
Type Réservoir
Matériau Acier inoxydable