Learn More
KGW Isotherm™ Cadre de support de table en acier inox
Marque: KGW Isotherm™ 7691
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 12.30000kg
Description
Modèle de table, pour réacteur en verre à bride DN100. Manipulation aisée du réacteur grâce au cadre porteur ouvert. L x P x H: 300 x 400 x 750mmSpécification
Acier inoxydable | |
750 mm | |
Cadre de support de table |