Learn More
Swann-Morton™ Poignée de scalpel chirurgical en acier inox B3
Click to view available options
Dimensions:
n° 3
n° 4
Type de poignée:
Long manche
Poignée Barron
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Conception ergonomique
- Précises, finement conçues
- Adaptées à une grande variété de procédures et de lames
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| Type de produit | Manche de scalpel |
| Type de poignée | Long manche |
| Dimensions | n° 4 |
| À utiliser avec (équipement) | Lames n° 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 26, 27 et 36 |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 4 L |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction