Learn More
Swann-Morton™ Poignée de scalpel chirurgical en acier inox B3
Click to view available options
Dimensions:
n° 3
n° 4
Type de poignée:
Long manche
Poignée Barron
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Conception ergonomique
- Précises, finement conçues
- Adaptées à une grande variété de procédures et de lames
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| Type de produit | Manche de scalpel |
| Type de poignée | Long manche |
| Dimensions | n° 3 |
| À utiliser avec (équipement) | Lames n° 6, 9, 10, 10A, 11, 11P, 11E, 12, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 15T, 16, 40 et SG3. |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 3 L |