Learn More
Swann-Morton™ Lames de scalpel chirurgical stériles en acier inox
24.95€ - 35.40€
Spécification
Matériau de la lame | Acier inoxydable |
---|---|
Type de produit | Lame chirurgicale |
Stérilité | Stérile |
Quantité | 10/paquet |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12911645
|
Swann-Morton™
0324 |
n° 19 |
25.05€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12921645
|
Swann-Morton™
0306 |
n° 20 |
31.10€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12951645
|
Swann-Morton™
0309 |
n° 22 |
26.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 31-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12981645
|
Swann-Morton™
0312 |
n° 25 |
24.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12901655
|
Swann-Morton™
0313 |
26 |
35.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Specifications
Acier inoxydable | |
Lame chirurgicale | |
Stérile | |
10/paquet |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction