Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Tiges de support en acier inox
8.95€ - 22.60€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 12 mm |
Type de produit | Tige-support |
Quantité | 1 Ea. |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre du filetage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10503572
|
Usbeck Laborgeraete™
2143 |
750 mm | M10 |
16.65€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10739932
|
Usbeck Laborgeraete™
2144 |
1000 mm | M10 |
21.05€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10629522
|
Usbeck Laborgeraete™
2154 |
1000 mm | Sans filetage |
22.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10300562
|
Usbeck Laborgeraete™
2139 |
250 mm | M10 |
8.95€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10239101
|
Usbeck Laborgeraete™
2150 |
450 mm | Sans filetage |
9.60€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10167391
|
Usbeck Laborgeraete™
2140 |
450 mm | M10 |
11.10€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Acier inoxydable (18/10) | |
12 mm | |
Tige-support | |
1 Ea. |