missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Tige de support en acier inoxydable

S’utilise avec : Agitateur magnétique

Marque:  SI Analytics™ 285416492

Code produit. 10207831

  • 63.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Fabriquée en acier inoxydable
  • Longueur de 450 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

10 mm
Écrou de fixation M8
Accessoire, tige
Agitateur magnétique
450 mm
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis