Learn More
asecos™ Bidon de sécurité acier inoxydable
Stockage sécurisé et transport interne de liquides inflammables
Marque:  asecos™ 40086
Code produit. 17886586
  • sur devis / 1 pièce
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • avec robinet de dosage de précision en acier inoxydable (1.4301), avec purge, joint PTFE, blocage de flamme intégré (amovible) et bague de protection en plastique
  • avec autocollant de sécurité en plusieurs langues pour l'indication du contenu
Spécification
Spécification
1.3 gal.
Gray
7.01 in.
14.57 in.
2.82 lb.
5 L
Acier inoxydable
178.00 mm
370.00 mm
1.28 kg
Nom du produit
asecos™ Bidon de sécurité acier inoxydable > Capacité :5 L