Learn More
asecos™ Bidon de sécurité acier inoxydable
Stockage sécurisé et transport interne de liquides inflammables
Marque: asecos™ 40085
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- avec robinet de dosage de précision en acier inoxydable (1.4301), avec purge, joint PTFE, blocage de flamme intégré (amovible) et bague de protection en plastique
- avec autocollant de sécurité en plusieurs langues pour l'indication du contenu
Spécification
0,5 gal. | |
Gray | |
6.22 in. | |
10.24 in. | |
2.01 lb. |
2 L | |
Acier inoxydable | |
158.00 mm | |
260.00 mm | |
0.91 kg |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
asecos™ Bidon de sécurité acier inoxydable > Capacité :2 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu