Learn More
Agencinox™ Boîtes de stérilisation en acier inoxydable
Click to view available options
Hauteur (métrique):
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
100 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliBoîtes d’instruments en acier inoxydable/liliDisponible en plusieurs tailles/li/ul
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Forme | Rectangulaires |
| Type de produit | Boîte de stérilisation |
| Longueur (métrique) | 180 mm |
| Largeur (métrique) | 90 mm |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |