Learn More
Swann-Morton™ Scalpel chirurgical en acier inox jetable
Les scalpels jetables apparaissent de plus en plus comme un élément essentiel des plateaux d’intervention et des kits personnalisés, ainsi que dans les cabinets de médecins généralistes et les centres chirurgicaux communautaires spécialisés.
18.50€ - 20.10€
Spécification
Matériau de la lame | Acier inoxydable |
---|---|
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Quantité | 10/boîte |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11798343
|
Swann-Morton™
0501 |
n° 10 |
20.10€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11708353
|
Swann-Morton™
0503 |
n° 11 |
18.50€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Jetable
- 10/boîte
Spécification
Acier inoxydable | |
Oui | |
Stérile | |
10/boîte |