Learn More
Buerkle™ Robinet en acier inox
Code produit. 15531721 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inox
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15531721
Marque: Buerkle™ 05350020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Robinet très robuste en acier inox AISI 304 (1.4301). La sortie du robinet en acier inox tourne à 360° pour lui permettre d’être réglée sur n’importe quelle position requise. Avec un dispositif de suspension pratique pour le remplissage du récipient et un œillet pour l’arrêt du robinet.
  • Joints en PTFE, FKM
  • Fermeture automatique
  • Raccord filetée 3/4 po
  • Verrouillable
  • NW 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Argent
À utiliser avec (équipement) Connexion filetée de 3/4 po
Matériau Acier inox