Learn More
Sphères en acier inoxydable, 4 mm (0,16 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4824963
Click to view available options
Quantité:
100 Pc.
25 Pc.
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 11345959
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042021.KM
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Stainless Steel gauze, Type 316 is used to woven wire cloth which has extensive use in chemical processing when better corrosion resistance is required than the regular chromium-nickel types. It is also used in medical, pharmaceutical, laboratory, semiconductor, food processing, marine, waste water and water purification equipment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Stainless Steel
Aspect Spheres
Quantité 25 Pc.
Forme Sphères, 4 mm (0,16 po) de diamètre
Formule moléculaire Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:12.5 wt%
Numéro MDL MFCD00148499
Informations sur la solubilité Insoluble in water.