Learn More
Gardco Cuvettes de gravité spécifiques en acier inox
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Mesure de masse volumique
• Pour liquides et semi-liquides
• Utilisation simple: tarer la balance avec le godet étalon vide, le remplir à ras-bord de liquide, puis le peser
• Couvercle avec orifice trop plein
• Volume 100mL ±0,5%
• Diamètre 44,5mm, hauteur 78,3mm
• Godet capacité 100mL
• Pour liquides et semi-liquides
• Utilisation simple: tarer la balance avec le godet étalon vide, le remplir à ras-bord de liquide, puis le peser
• Couvercle avec orifice trop plein
• Volume 100mL ±0,5%
• Diamètre 44,5mm, hauteur 78,3mm
• Godet capacité 100mL
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| À utiliser avec (application) | Utilisé dans la balance de laboratoire |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Nbre par carton | 1/boîte |
| Certifications | MIL STD 45662A and NIST-traceable |
| Certifications/Conformité | Traçabilité MIL STD 45662A et NIST |
| Forme | Cylindrique |
| Hauteur (métrique) | 7.8 cm |
| Type de produit | Specific Gravity Bottle |
| Hauteur (impériale) | 3,1 in |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction