Learn More
Bochem™ Spatules en acier inoxydable
En acier inox. Les spatules en acier inox Bochem™ sont dotées d’une poignée en bois.
Marque:  Bochem™ 3496
Code produit. 10058290
  • 14.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Poignée en bois
  • Fabriquée en acier inox
Spécification
Spécification
1 de chaque
250 mm
38 mm
1 mm
Bois
365 mm
Spatule
38 mm
Acier inoxydable
365 x 38 mm