Learn More
Buerkle™ Spatule en acier inoxydable
Instruments universels pour prélever, diviser et mélanger des pâtes, des crèmes, etc.
Marque: Buerkle™ 5313-0180
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Instruments universels pour prélever, diviser et mélanger des pâtes, des crèmes, etc.- Lame en acier inox V2A (1.4301)
- Poignée en bois
Spécification
Spatule | |
Acier inox V2A | |
Acier inoxydable | |
180 mm |
Instrument universel pour la collecte, la séparation et le mélange de pâtes et de crèmes | |
Bois | |
Bois |