Learn More
Hamilton™ Aiguilles amovibles personnalisées, petite embase, en acier inoxydable
Utilisées pour les injections animales afin de limiter les dommages aux tissus et la perte d’échantillons.
Marque: Hamilton™ 7804-05
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
pulli Autoclavables /lili Fournis par boîtes de 6 /lili Peuvent être utilisées avec des seringues amovibles de type (RN) de 100 micro;l ou moins /lili Longueurs et modèles de pointe personnalisés disponibles /lili Les aiguilles amovibles ont un volume mort minimal et, pour cette raison, sont recommandées sur une connexion Luer ou Luer-Lock /li/ul/pSpécification
Autoclavable | |
25 G | |
0,52 mm | |
6/boîte | |
2, 3, ou 4 |
Stainless Steel | |
0,26 mm | |
Aiguille amovible à petite embase | |
9,5 à 304 mm |