Learn More
Micronova™ Essoreuses pour serpillières à tête plate en acier inox Slim-T™
Ces essoreuses pour serpillières à tête plate en acier inox sont fabriquées de façon ergonomique à partir d’un seul morceau d’acier inox qui se fixe facilement sur le bord de seaux B-7. Les essoreuses présentent une conception simple qui laisse les serpillières suffisamment humides pour pouvoir désinfecter efficacement les surfaces, tout en éliminant l’excédent de liquide.
Marque: Micronova™ W-92
Description
Essoreuses Micronova SlimLine et T-Mop, autoclavables :Oui, essoreuse SlimT
Les essoreuses pour serpillières à tête plate en acier inox Micronova Slim-T™ sont compatibles avec les Micronova SlimLine™, les SnapMops™, les FlatMops™, les PadMops™ et les PocketMops™ et avec les serpillières Slim-T™ et T-Mop. Cependant, le W-9 est recommandé avec les Slim-T et les T-Mops, tandis que le W-92, à plaques oscillantes à deux côtés, est parfait pour les PadMops™ et les SnapMops™.
- Essoreuses pour serpillières à tête plate légères et ergonomiques
- Fabriquées à partir d’un seul morceau d’acier inox sans aucune pièce mobile
- Acier inoxydable électropoli pour une durabilité et une durée de vie prolongée
- Grand rebord sur la W-92, pour un essorage des deux côtés
- Conçues pour essorer les serpillères des SlimLine™ et T-Mop ainsi que d’autres serpillères à tête plate
Spécification
Essoreuse double face | |
Autoclavable | |
Nettoyage des murs, des sols et des plafonds | |
1 de chaque | |
16 po |
Acier inox (304), électropoli | |
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage | |
Série Slimline™ et T-Mop™ et autres serpillères à franges plates, chariot à double seau C-7 SlimT™ ou seau série B-7 | |
Non stérile | |
40,6 cm |