Learn More
Memmert™ Bac de récupération coulissant en acier inoxydable
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
UN110pa
À utiliser avec (application):
Ne pas utiliser avec une cuve modifiée
Option de chambre ced. renforcée
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut affecter la répartition de la température
- Rebord de 15 mm
Spécification
Spécification
| Description | Bac de récupération coulissant en acier inoxydable, rebord de 15 mm (pouvant affecter la répartition de la température) - ne peut pas être utilisé en liaison avec l’option K1 |
| À utiliser avec (équipement) | HPP410eco |
| Type | Drip Tray |
| À utiliser avec (application) | Ne pas utiliser avec une cuve modifiée |
| Longueur (métrique) | 15 mm |