Learn More
Memmert™ Bac de récupération coulissant en acier inoxydable
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
UN110pa
Conditionnement:
1 pièce
À utiliser avec (application):
Ne pas utiliser avec une cuve modifiée
Option de chambre ced. renforcée
Description
- Peut affecter la répartition de la température
- Rebord de 15 mm
Spécification
Spécification
| Description | Bac de récupération coulissant, rebord de 15 mm |
| À utiliser avec (équipement) | IPP260eco |
| Type | Drip Tray |
| Longueur (métrique) | 15 mm |