Learn More
Memmert™ Bac de récupération inférieur insérable en acier inoxydable pour UN55, 15 mm
Code produit. 17530286 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Étuve UN55
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17530286
Marque: Memmert™ UN55B02072
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bacs de récupération non perforés insérables en acier inoxydable.
  • Accessoires
  • Peut affecter la répartition de la température
  • Fabriqué en acier inoxydable
  • Hauteur du bord : 15 mm
Spécification
À utiliser avec (équipement) Étuve UN55
Type Bac de récupération
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (métrique) Bord : 15 mm