Learn More
Tenak™ Rack à plateau simple en acier inox pour congélateurs verticaux
Conçus pour les applications où les échantillons ne sont pas stockés dans des boîtes ou ont des tailles différentes. Les racks à plateau simple Tenak™ pour congélateurs verticaux peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
Marque:  Tenak™ TE29128
Code produit. 12466980
  • 114.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les plateaux se composent d’un tiroir, d’un couvercle et d’une poignée à l’avant
  • S’adapte à n’importe quel congélateur
  • Les racks sont fabriqués en acier inox
Spécification
Spécification
Couvercle
Oui
Échantillons de tailles différentes
1/boîte
560 x 139 x 280mm
280 mm
Rack à plateau unique
Acier inoxydable
Congélateur vertical
1/boîte
139 mm
560 mm