Learn More
Tenak™ Rack à plateau simple en acier inox pour congélateurs verticaux
Conçus pour les applications où les échantillons ne sont pas stockés dans des boîtes ou ont des tailles différentes. Les racks à plateau simple Tenak™ pour congélateurs verticaux peuvent être utilisés avec toutes les marques de congélateurs.
Marque: Tenak™ TE29162
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les plateaux se composent d’un tiroir, d’un couvercle et d’une poignée à l’avant
- S’adapte à n’importe quel congélateur
- Les racks sont fabriqués en acier inox
Spécification
Couvercle | |
Oui | |
Échantillons de tailles différentes | |
1/boîte | |
680 x 139 x 325mm | |
325 mm |
Rack à plateau unique | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical | |
1/boîte | |
139 mm | |
680 mm |