Learn More
Kinematica™ Tamis en acier inox pour broyeur Polymix™ MFC 90 D
En fonction de l’échantillon, même des résultats plus fins peuvent être obtenus en broyant avec deux tamis ou plus avec des tailles de trous progressivement plus petites.
Marque: Kinematica™ 35095040
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
Tamis | |
PX MFC 90 D | |
Acier inoxydable | |
4 mm |