Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox avec maille en fil tissé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
25 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
1 mm
106 μm
1,18mm
1,25mm
125 μm
1,4mm
150 μm
1,6mm
160 μm
1,7mm
180 μm
200 μm
2mm
212 μm
2,36mm
2,5mm
250 μm
2,8mm
300 μm
315 μm
3,35mm
355 μm
400 μm
425 μm
500 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1/boîte |
| Porosité | 45 μm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | Partie 1 : 2000, ISO 3310 : Partie 1 : 2000, BS410 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Comprend | Certificat de conformité et fiche d’enregistrement |
| Diamètre (métrique) externe | 100mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Fil tissé |