Learn More
Contec™ Tamis en acier inox pour seaux en PP
Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Forme:
Plat
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Serpillière plate |
| Capacité (métrique) | Pour seaux de 15 L |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | Pour seaux de 3,9 gal |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Système à seaux compact |
| Comprend | Essoreuse de serpillère plate |
| Quantité | 1 de chaque |
| Forme | Plat |
| Afficher plus |