Learn More
Fisherbrand™ Module de nettoyage des tamis SRH 4/200
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
260 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec dispositif de rotation intégré
- Des tamis de différentes marques peuvent être nettoyés simultanément
- Manipulation facile : placez le module dans la cuve à ultrasons comme un panier
- Composants métalliques en acier inox pour l’hygiène et la facilité de nettoyage
- La position inclinée des tamis assure de meilleurs résultats de nettoyage et de rinçage
- Les particules de saleté éliminées sont recueillies au fond de la cuve et pas dans les tamis
- Nettoyage à ultrasons doux ; la taille des mailles, la tension de la grille ou la précision de mesure restent inchangées
Spécification
Spécification
| Type | Module de nettoyage de tamis avec dispositif de rotation intégré |
| Profondeur (métrique) | 260 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Nettoyeur à ultrasons, Elmasonic S450 H |
| Hauteur (métrique) | 300 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids (métrique) | 6,8 kg |
| Largeur (métrique) | 580 mm |
| Modèle | SRH 4/200 |