Learn More
Bochem™ Forceps aux pointes tranchantes en acier inoxydable
En acier inox. Les forceps à pointe tranchante en acier inox Bochem™ conviennent à une grande variété d’applications de laboratoire.
8.00€ - 13.15€
Spécification
Type de pointe | Sharp |
---|---|
Nb par paquet | 1/boîte |
Matériau | Acier inoxydable |
Type de produit | Forceps |
Comprend | Broche de guidage |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10458242
|
Bochem™
1130 |
105 mm |
8.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10162601
|
Bochem™
1133 |
145 mm |
13.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10274031
|
Bochem™
1132 |
130 mm |
8.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- Avec broche de guidage
- Pointes tranchantes
- Acier inox
Spécification
Sharp | |
Acier inoxydable | |
Broche de guidage |
1/boîte | |
Forceps | |
Forceps |