Learn More
Cole-Parmer™ Pelle en acier inoxydable
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1550 mL
Conditionnement:
1 pièce
Description
L’acier inoxydable 304 offre une meilleure résistance à la corrosion.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1550 mL |
| Type de produit | Pelle |
| Longueur (impériale) | 7,5 in |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de poignée | Manche rainuré |