Learn More
Fisherbrand™ Louches d’échantillonnage en acier inoxydable
Prélevez et expédiez vos échantillons de manière optimale à partir d’une seule source avec la louche d’échantillonnage en acier inoxydable. Une louche d’échantillonnage de laboratoire avec coupelle conique ; les louches d’échantillonnage en acier inoxydable Fisherbrand™ peuvent être utilisées avec la plupart des liquides.
79.65€ - 120.00€
Spécification
Type de produit | Louche d’échantillonnage |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de poignée | Agro-alimentaire |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11508122
|
Fisherbrand™
|
10 mL |
79.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11538122
|
Fisherbrand™
|
120 mL |
96.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11518122
|
Fisherbrand™
|
60 mL |
120.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11548122
|
Fisherbrand™
|
230 mL |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11558122
|
Fisherbrand™
|
300 mL |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Louche d’échantillonnage de laboratoire avec coupelle conique
- Spécification d’acier inoxydable 304
- 18/8 non magnétique, finition brillante
- Manche argobrasé sur la coupelle pour une durabilité accrue et conception sans fissures
- Les coupelles sans fissures sont dotées d’un bec verseur
- Autoclavable
- Peuvent être utilisées avec la plupart des liquides
- Conçues pour le prélèvement et l’expédition d’échantillons à partir d’une source unique
- Élimine les risques de contamination croisée
Specifications
Louche d’échantillonnage | |
Acier inoxydable | |
Autoclavable | |
Agro-alimentaire |