Learn More
Buerkle™ Jerricans de sécurité en acier inox
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
10 l
20 L
Comprend:
Bouchon à vis
Bouchons à vis et vanne de dépressurisation
Distributeur précis, valve de surpression, ventilation
avec distributeur précis et vanne de surpression
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Poignées en acier inox massif
- Joints en PTFE
- Haut degré de résistance chimique
- Gain d’espace
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bidon de sécurité |
| Capacité (métrique) | 10 l |
| À utiliser avec (application) | Transport |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Comprend | Bouchon à vis |
| Forme | Carré |
| Épaisseur (métrique) | 0.6 mm |
| Dimensions | 280 x 130 x 380 mm |
| Longueur (métrique) | 280 mm |
| Largeur (métrique) | 130 mm |
| Afficher plus |