Learn More
asecos™ Jerrycan de sécurité acier inoxydable
Code produit. 17806506 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 l
20 l
Hauteur (métrique):
169,00 mm
241,00 mm
271,00 mm
280,00 mm
470,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17806506
Marque: asecos™ 40091
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Distribution et dosage sûrs de liquides inflammables
  • avec autocollant de sécurité multilingue pour l'identification du contenu
  • avec robinet de soutirage en acier inoxydable (1.4301), y compris ventilation, joint NBR et bouchon à vis en aluminium, pare-flamme intégré et anneau de protection en plastique
Spécification
Capacité (impériale) 2.6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Couleur Gray
Matériau Acier inoxydable
Largeur (impériale) 9.61 in.
Largeur (métrique) 244.00 mm
Hauteur (impériale) 9.49 in.
Hauteur (métrique) 241,00 mm
Poids (impériale) 5.73 lb.
Poids (métrique) 2.6 kg