Learn More
Schneider Gerd™ Cuillère-spatule pour bonne analyse en acier inoxydable
Utilisez cette spatule pour de nombreuses applications générales de laboratoire. Les spatules-cuillères pour bonne analyse en acier inox Schneider Gerd™ sont idéales pour une large gamme de composés.
Marque:  Schneider Gerd™ 215
Code produit. 10735735
  • 30.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les cuillères prélèvent et transportent des substances sèches ou des liquides
  • Les spatules sont idéales pour travailler avec les poudres, pour agiter et pour mélanger
  • Parfaites pour les quantités minuscules de produits chimiques
  • Deux formes d’extrémité, offrent une polyvalence accrue
  • Les outils en acier inox poli sont faciles à nettoyer et résistants à la corrosion
Spécification
Spécification
1 de chaque
Acier
250 mm
Cuillère-spatule pour bonne analyse