Learn More
Fisherbrand™ Récepteur en acier inoxydable pour tamis de test
Pour la collecte des substances traitées par les tamis d’essais en acier inox Fisherbrand™.
83.78€ - 114.00€
Spécification
Quantité 1 unité
Type Récepteur pour tamis
Matériau Acier inox
À utiliser avec (application) Récupération de matériaux tamisés
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) externe Prix Quantité et disponibilité  
11502583
Afficher les documents
Fisherbrand™
01/100SBW REC
100mm
114.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
11517033
Afficher les documents
Fisherbrand™
01/200SBWREC
200mm
83.78€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Disponible en diamètres de 100 et 200 mm
  • Conforme à la norme BS 410 : Référence 1 : 2000, ISO 3310 : Référence 1 : 2000
Spécification
Spécification
1 unité
Récepteur pour tamis
Acier inox
Récupération de matériaux tamisés
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Récepteur en acier inoxydable pour tamis de test