Learn More
Fisherbrand™ Récepteur en acier inoxydable pour tamis de test
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
100mm
200mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Type | Récepteur pour tamis |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Récupération de matériaux tamisés |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |