Learn More
Cole-Parmer™ Raccord droit, Quick-Disconnect, Push-to-Connect x NPT(M) en acier inoxydable
Le raccord droit Quick-Disconnect et Push-to-Connect x NPT(M) en acier inoxydable Cole-Parmer™ est facile à utiliser et résistant avec une résistance chimique.
Marque:  Cole-Parmer™ 31370-00
Code produit. 15301431
  • 27.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • La construction en acier inoxydable résistant rend ces raccords parfaits pour les environnements difficiles qui exigent des conduites de liquide à résistance chimique.
  • Qu’ils soient nécessaires pour une zone de traitement avec des lavages au détergent fréquents ou une exposition à des produits chimiques hautement corrosifs, ces raccords garantissent des conduites d’air ou de liquide continues.
  • L'adaptation du matériau de construction à votre tuyauterie en acier inoxydable réduira les effets des différences de dilatation thermique et minimisera les fuites de conduite.
Spécification
Spécification
Raccord à connexion poussée x adaptateur fileté mâle, acier inoxydable 316, 1/4 po x 1/8 po NPT(M)
Insert femelle à connexion poussée de 1/4 po et connecteur NPT(F) de 1/8 po
1/boîte
FKM
Maxi : 762 mm Hg
Acier inoxydable
-20°C
Pour la tubulure acceptant un raccord à connexion poussée de 1/4 po et un raccord NPT de 1/8 po
225°psi
149°C