Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamis de test en acier inoxydable avec soudure de brasage tendre, diamètre 200 x hauteur 50 mm
Particules tamisées dans une large gamme de porosités. Ces tamis de test en acier inox ont une soudure douce, une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm.
Marque: Linker Industrietechnik™ 552.050.222-064
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Racks en acier inox avec une hauteur interne de 50 mm
- Diamètre : 200 mm
- Peau de tamis de test en acier inox
- Soudure douce
- Numéro d’identification et certificat de conformité
- Résistant à des températures jusqu’à 170°C
Spécification
1Each | |
Tamis | |
Acier inoxydable | |
200mm |
2,36mm | |
Conformité 2.1 EN 10 204 et ISO 3310-1 | |
50 mm | |
Acier inoxydable |