Learn More
Bochem™ Cuillères-spatules standard revêtues de PTFE / acier inox
Code produit. p-8005013
Click to view available options
Longueur (métrique):
210mm
230mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10515801
Marque: Bochem™ 3721
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spatule acier gainée PTFE
• Inerte chimiquement
• Spatule
Spécification
Quantité 1Each
Type de produit Cuillère-spatule standard
Diamètre (métrique) externe 4mm
Matériau Acier inox / revêtement PTFE
Longueur (métrique) 210mm