Learn More
Bochem™ Couvercle de récipient en acier inox
Bochem™ Stainless Steel Pot Lid for use with Stainless Steel laboratory pots.
44.05€ - 68.35€
Specifications
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Flacon |
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) interne | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Diamètre (métrique) interne | Price | Quantity & Availability | |||||
10419810
|
Bochem™
8372 |
200mm |
44.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10450733
|
Bochem™
8374 |
240mm |
50.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10095370
|
Bochem™
8377 |
320mm |
68.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Stainless Steel
- For use with pot
Specifications
Acier inoxydable (18/10) | |
Flacon |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction