Learn More
Swann-Morton™ Scalpel en acier inox / PS
Click to view available options
Dimensions:
n° 10
Conditionnement:
10 pièces
Description
Bistouri non stérile lame n°10
• Manche plastique
• Bistouri à lame n°10
• Le lot
• Inclus avec protecteur de lame
• Manche plastique
• Bistouri à lame n°10
• Le lot
• Inclus avec protecteur de lame
Informations sur la commande
Taille
Spécification
Spécification
| Matériau de la lame | Acier inoxydable |
| Dimensions | n° 10 |
| Description | Scalpel |
| Jetable | Oui |