Learn More
Sampling Systems™ PharmaScoop™ en acier inoxydable
Code produit. 12735018 Tous les produits Sampling Systems Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
10 mL
50 ml
100 mL
250 ml
500 mL
750 mL
1 000 ml
1250 mL
1,7 L
2,5 L
5 L
Longueur (métrique):
75 mm
110 mm
180 mm
235 mm
240 mm
305 mm
320 mm
330 mm
340 mm
355 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Code produit. 12735018
missing translation for 'mfr': Sampling Systems™ A316100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En acier inoxydable de haute qualité pour une durabilité optimale. La pelle PharmaScoop™ en acier inoxydable Sampling Systems™ est idéale pour la distribution et l’échantillonnage dans des environnements pharmaceutiques et hygiéniques.
  • Des pelles de très haute qualité
  • Conçues pour un usage intensif
  • En acier inoxydable 316L
  • Surface lisse
  • Finition satinée
  • Angles arrondis pour un nettoyage facile
  • Conformes GMP
Spécification
Capacité (métrique) 100 mL
Type de produit Pelle à poudre
Finition Finition brillante
Diamètre (métrique) externe 50 mm
Matériau Acier inoxydable (316L)
Longueur (métrique) 180 mm