Learn More
Sampling Systems™ PharmaBottles™ en acier inox
Code produit. 15839721 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
1 000 ml
Diamètre (métrique):
83 mm
102 mm
Hauteur (métrique):
154 mm
178 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15839721
Marque: Sampling Systems™ A8461000
Flacons PharmaBottles™ Sampling Systems™ en acier inox sont parfaits pour une utilisation avec des poudres et des liquides.
  • Récipients polyvalents
  • Corps et couvercle en acier inox 316L
  • Structure robuste
  • Intérieur sans fissure
  • Toutes les soudures sont meulées et polies
  • Complet avec bouchon à vis
  • Joint en silicone (conforme aux normes de la FDA) dans le couvercle
Spécification
Matériau Acier inoxydable (316L)
Capacité (métrique) 1 000 ml
Type de bouchon Bouchon fileté
Diamètre (métrique) 102 mm
Hauteur (métrique) 178 mm