missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ Boîtes de Petri en acier inox

Bochem™ Stainless Steel Petri Dish includes a Stainless Steel lid.

18.95€ - 26.25€

Spécification

Hauteur (métrique) 20 mm
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Diamètre (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15861677
Afficher les documents
Bochem™
8635
60 mm
20.55€
1 pièce
Expédition estimée: 20-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
15871677
Afficher les documents
Bochem™
8637
90 mm
18.95€
1 pièce
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
15881677
Afficher les documents
Bochem™
8638
120 mm
26.25€
1 pièce
Expédition estimée: 20-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
 
Description

Description

  • Stainless Steel
  • Lid included
Spécification

Spécification

20 mm
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis