Learn More
Sartorius™ Poids de ligne de référence classe F2 OIML en acier inoxydable
Code produit. 10163741 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Matériau du coffret:
Bois
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10163741
Marque: Sartorius™ YCW75400
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Poids de ligne de référence classe F2 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS
  • Sans certificat d’étalonnage DAkkS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Matériau du coffret Bois
Poids 50 kg