Learn More
Sartorius™ Poids d’étalonnage classe F2 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS
Code produit. 10591541 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10591541
Marque: Sartorius™ YCW514800
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Poids d’étalonnage en acier hautement poli de 100 g à 10 kg
Aux spécifications OIML de classe E2, F1 et F2 qui comprennent le certificat DKD (Deutscher Kalibrierdienst agréé par le PTB) (équivalent UKAS).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du coffret Plastique
Poids 100 g