Learn More
Sartorius™ Poids de référence, en acier inoxydable, OIML, classe F1 sans certificat d’étalonnage DAkkS
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Poids:
100 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Matériau du coffret:
Bois
Plastique
Conditionnement:
1 pièce
Description
Poids de ligne de référence classe F1 OIML en acier inoxydable sans certificat d’étalonnage DAkkS.
- Sans certificat d’étalonnage DAkkS
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Matériau du coffret | Bois |
| Poids | 500 g |